Principaux documents
IQ70XXPKT1
Milli-Q
Kit de purification Milli-Q® IQ
This product is replaced with IQ70XXPKIT. Search to Explore!
Synonyme(s) :
Kit de purification Milli-Q® IQ 7010-15
1 EA
Demander
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à 0800-14747.
Changer de vue
1 EA
Demander
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NB.85
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à 0800-14747.
Niveau de qualité
Caractéristiques
Kit contains IPAK Gard® 10-15 Pretreatment Pack, IPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter
Conditionnement
pkg of 1 kit
Compatibilité
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
Ce kit de purification d'eau se compose comme suit :
  • Le pack de prétraitement IPAK Gard® 10-15 élimine efficacement les colloïdes, les particules et le chlore libre présents dans l'eau du robinet pour protéger la membrane d'osmose inverse (OI) et améliorer les performances du système.
  • La cartouche de polissage IPAK Quanta® contient le nouvel échangeur d'ions IQnano, qui permet d'éliminer les ions, même présents à l'état de traces. Le charbon actif synthétique de haute qualité cible quant à lui les traces de contaminants organiques.
  • Le filtre évent, dont la structure a été repensée pour qu'il s'intègre parfaitement sur les cuves, offre une protection avancée contre les contaminants présents dans l'air.
Kit conçu pour les systèmes Milli-Q® IQ 7010-15 destinés à la production d'eau pure (type 2) et ultra pure (type 1).
Application
Protection optimale des membranes d'OI, élimination des ions et des substances organiques présents à l'état de traces, et protection avancée contre les contaminants présents dans l'air.
Caractéristiques et avantages
Le pack de prétraitement IPAK Gard® 10-15 contient :
  • du charbon actif contre le chlore libre
  • un filtre en profondeur contre les particules et les colloïdes
Le filtre évent de cuve contient :
  • du charbon actif pour éliminer les substances organiques volatiles
  • de la chaux sodée pour éliminer le CO2
  • un filtre membrane pour éviter la pénétration de particules et de bactéries dans la cuve
La cartouche IPAK Quanta® contient les éléments suivants :
  • le nouveau média échangeur d'ions IQnano pour éliminer les ions présents à l'état de traces
  • du charbon actif synthétique de haute qualité qui cible les traces de contaminants organiques
De plus, 63 % des fournisseurs de pièces de la cartouche IPAK Gard® et 78 % des fournisseurs de pièces de la cartouche IPAK Quanta® présentes dans ce kit sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Informations légales
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  7. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  8. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 answer
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      Helpful?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  10. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.