IESN07852
Immobilon® -E PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 7 cm x 8.4 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
238,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
About This Item
238,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Immobilon®-E Blotting Sandwich, 7 x 8.4 cm, Immobilon-E membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures. PVDF membrane wets out in water or transfer buffer.
Matériaux
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
easily wetted with water
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Filtre, L × l
7.0 cm × 8.4 cm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Compatibilité
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro ruby
for use with Transillumination
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3