Documents
IPFL00005
Millipore
Immobilon® -FL PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 1.875 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane with low background fluorescence
Synonyme(s) :
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.23
product name
Membrane Immobilon®-FL en PVDF, 1 roll, 27 cm x 1.875 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filtre, L × l
27 cm × 1.875 m
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Capacité
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilité
for use with All fluorescence dyes
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Coomassie brilliant blue
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Application
La membrane en PVDF Immobilon®-FL est utilisée en western blotting.
Caractéristiques et avantages
La membrane en PVDF Immobilon®-FL est compatible avec les colorants suivants :
  • Tous les colorants fluorescents
  • Bleu de Coomassie
  • Noir amido
  • Rouge Ponceau  S
  • CPTS
  • Sypro® rubis
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYPRO is a registered trademark of Life Technologies
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articles
Troubleshoot protein transfer issues in Western blotting by understanding causes and optimizing transfer conditions.
Protocoles
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocole de préparation d'échantillons pour la lyse cellulaire et une bonne extraction des protéines à partir de cellules et de tissus en culture en vue d'un western blotting ultérieur.