Principaux documents
Z290785
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 90 mm
25 EA
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
108,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Filtres membranes en nylon, pore size 0.45 μm, diam. 90 mm
Matériaux
Nylon membrane
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Diamètre
90 mm
Épaisseur
60-125 μm
Dimension de pores
0.45 μm
Description générale
Les filtres Nylon sont naturellement hydrophiles et aucun agent mouillant n′est utilisé pour leur fabrication. Avec un niveau de matières extractibles <0.0015mg/cm2, elles sont tout à fait adaptées aux solvants HPLC et à la préparation de l′échantillon. Leur forte capacité de fixations non spécifique en fait un produit inadapté aux solutions protéiniques. Compatibles avec les solvants aqueux et la plupart des solvants organiques. Autoclavable; non affecté par des températures inférieures ou égale à 180°C.
Caractéristiques et avantages
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C