Principaux documents
GF181
Sigma-Aldrich
Vimentine, humaine recombinante
Synonyme(s) :
VIM
100 μG
372,00 €
372,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
372,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
372,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Impuretés
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Niveau de qualité
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
La vimentine est une protéine de filament intermédiaire de classe III que l'on trouve principalement dans les cellules d'origine mésenchymateuse, telles que l'endothélium vasculaire et les cellules sanguines, où elle joue le rôle d'un composant majeur du cytosquelette. En raison de son importance et de son abondance dans la structure du cytosquelette des cellules d'origine mésenchymateuse, la vimentine est fréquemment utilisée comme marqueur de développement dans les cellules d'origine mésenchymateuse ou dans les cellules subissant une transition épithéliale-mésenchymateuse, qui peut se produire au cours d'une croissance normale ou métastatique. Participant activement à plusieurs processus critiques d'organisation cellulaire et de régulation des protéines, la vimentine est impliquée dans l'ancrage des organites dans la matrice cytoplasmique, le développement des astrocytes et le désassemblage des composants cellulaires pendant la phase d'exécution de l'apoptose. Des anomalies dans les voies physiologiques normales de la vimentine ont été impliquées dans la motilité déficiente et la migration directionnelle contribuant à la cicatrisation des plaies et à la croissance et au développement cellulaires, ainsi que dans l'accumulation de la vimentine sur les sites d'adhérence des cellules épithéliales du cristallin dans les cas de cataractes dominantes.
Origine du produit : la protéine est exprimée dans E. coli.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Forme physique
Ce produit ne contient aucun additif et est filtré sur un filtre de 0,2 micron avant lyophilisation.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 4 mois maximum à compter de la date de réception. Centrifuger le flacon avant ouverture.
Reconstituer dans de l'eau à une concentration de 0,1-1,0 mg/ml. Ne pas mélanger avec un vortex. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de procéder à une nouvelle dilution dans un tampon contenant une protéine de transport, et de conserver la solution obtenue sous forme d'aliquotes de travail à -20 °C.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chih-Ming Tsai et al.
Journal of innate immunity, 12(4), 333-343 (2019-12-06)
Pathogenic microorganisms are sensed by the inflammasome, resulting in the release of the pro-immune and proinflammatory cytokine interleukin-1β (IL-1β). In humans, the paired <underline>s</underline>ialic acid-binding Ig-like lectin receptors Siglec-5 (inhibitory) and Siglec-14 (activating) have been shown to have reciprocal roles