ECM515
QCM Chemotaxis Cell Migration Assay, 96-well (3 µm), fluorimetric
The Chemicon QCM 3 uM 96-well Migration Assay provides a quick & efficient system for quantitative determination of various factors on cell migration, including screening of pharmacological agents or evaluation of integrins.
Synonyme(s) :
Chemotaxis Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
QCM
Technique(s)
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
wet ice
Catégories apparentées
Application
Cell Structure
Conditionnement
Composants
96-well Cell Culture Tray: (Part No. 90129) One 96-well feeder tray.
Cell Detachment Solution: (Part No. 90131) One bottle - 16 mL.
4X Cell Lysis Buffer: (Part No. 90130) One bottle - 16 mL.
CyQuant GR Dye: (Part No. 90132) One vial - 75 μL
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Un criblage de cibles thérapeutiques et de leads fructueux nécessite des réactifs et du matériel testés, adaptés à la procédure et au haut débit. Trouvez les bons outils pour vos procédés CRO, pharma ou biotech pour le criblage de petites molécules et de produits biologiques, et pour des tests d'immunogénicité robustes afin de garantir la sécurité thérapeutique.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.