Principaux documents
BX1555
Supelco
Bromothymol Blue
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Synonyme(s) :
Bromothymol Blue, 3,3`-Dibromethylmolsulfonphthalein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H28Br2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
624.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171502
Numéro de classement CE :
200-971-2
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Forme
powder
Couleur
pink to purple
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
Clé InChI
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Meets ACS Specifications GR ACS
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Remarque sur l'analyse
Clarity of solutionTo pass testColorPink to purpleFormPowderVisible spectrum, max. absorbance0.50AU minVisible spectrum, max. wavelength615-625nmVisual transition (from pH 6.0 to pH 7.6)Yellow to Blue
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable