Documents
1.09991
Supelco
Zinc sulfate solution
c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®®
Synonyme(s) :
ZnSO4 solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Zinc sulfate solution, for 1000 ml, c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
2.2 (20 °C in H2O)
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Application
  • Enhanced photocatalytic dye degradation using surface-modified tungstophosphoric acid-iron magnetic nanocatalyst.: This paper presents the development and application of a surface-modified tungstophosphoric acid-iron magnetic nanocatalyst for the enhanced photocatalytic degradation of dyes. The study highlights the catalyst′s high efficiency and potential for environmental remediation and wastewater treatment (Kaplaner et al., 2024).
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable