Principaux documents
BI0349
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B2 60% Lutidine in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Synonyme(s) :
dna
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
Couleur
APHA: ≤50
Température de transition
flash point 10.0 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Application
BI0349-0200 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0349-0505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0349-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Remarque sur l'analyse
Assay (2,6-lutidine)59.0-61.0% v/vAssay (acetonitrile)39.0-41.0% v/vColor (APHA)50 maxComponent: 2,6-Lutidine Purity98.0% minComponent: Acetonitrile Purity (By GC)99.9% minFormLiquidWater (H2O)200ppm max
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup