Principaux documents
BI0832
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Dichloroacetic Acid in Toluene
Novabiochem®
Synonyme(s) :
DCA Deblock, dna
2.5 L
316,00 €
316,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 L
316,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H2Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116006
316,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent
Niveau de qualité
200
300
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: Lewis acid
Couleur
APHA: ≤20
Température de transition
flash point 4 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Clé InChI
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Application
BI0832-1005 and BI0832-2505 are packaged in GL45 glass bottles
BI0832-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Novabiochem®
Remarque sur l'analyse
Color (APHA)20 maxComponent: Toluene Purity99.5% minDensity at 20°Cg/mlDichloroacetic acid2.95-3.05% v/vFormClear liquidWater (H2O)300ppm max
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)