BI0166
Activator Reagent 0.3M BMT in AcN
Biosynthesis Novabiochem®
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Température de transition
flash point 2 °C (Acetonitrile)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- efficient and rapid activation reagent that produces less
- phosphoramidite waste
- higher solubility at lower temperatures
- does not crystallize or clog lines
- safer reagent to use
Remarque sur l'analyse
Component: Acetonitrile Purity (By GC): 99.9% min
Form: Clear Liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Molarity of 5-Benzylmercaptotetrazole: 0.28-0.32M
Water (H2O): 1-30ppm
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup - (Acetonitrile)
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup - (Acetonitrile)