Principaux documents
8.57005
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B1 for DNA Synthesis
40% Acetic anhydride in MeCN (v/v), Novabiochem®
Synonyme(s) :
40% Acetic anhydride in MeCN (v/v) , Novabiochem®
500 ML
102,00 €
102,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
102,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Nomenclature NACRES :
NA.22
102,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
Description générale
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857005.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (GL-45 Neck Finish)
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
48.9 °F
Point d'éclair (°C)
9.4 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)