Principaux documents
AX0156
Supelco
Acétonitrile
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, OmniSolv®
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.05
Beilstein:
741857
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
200-835-2
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Acétonitrile, OmniSolv® LC-MS
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Impuretés
≤0.02% Water (H2O)
≤0.5 μeq/g Titrable base
≤1 μeq/g Titrable acid
≤50 ppb p-nitrophenol (LC/MS)
≤50 ppb reserpine (LC/MS)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
pb
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤190 nm
Absorption UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.1
λ: 210 nm Amax: ≤0.04
λ: 220 nm Amax: ≤0.02
λ: 230 nm Amax: ≤0.01
λ: 240 nm Amax: ≤0.01
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 400-280 nm Amax: ≤0.005
Chaîne SMILES 
CC#N
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acetonitrile is a water-soluble polar organic solvent with exceptional solubilizing power, unique chromatographic properties, and ideal spectroscopic characteristics. [1]
Application
Acetonitrile is used as a:
  • Mobile phase solvent in reversed-phase chromatography. [1]
  • Rinsing solvent for Solid-phase extraction (SPE) column. [2]
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10APHA maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence as quinine at 254 nm1ppb maxFluorescence as quinine at 365 nm1ppb maxFormClear liquidGradient at 210 nm2mAU maxGradient at 254 nm0.3mAU maxIdentity (IR-spectrum)ConformsLC-MS purity, ESI(+), as reserpine50ppb maxLC-MS purity, ESI(-), as p-nitrophenol50ppb maxMetals, suitable for LC/MSTo pass testTitrable acid1µeq/g maxTitrable base0.5µeq/g maxUV Abs. at 200 nm0.1AU maxUV Abs. at 210 nm0.04AU maxUV Abs. at 220 nm0.02AU maxUV Abs. at 230 nm0.01AU maxUV Abs. at 240 nm0.01AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 400-280 nm0.005AU maxUV Cut-off190nm maxWater (H2O)0.02% max
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Comparison of the sensitivity of evaporative universal detectors and LC/MS in the HILIC and the reversed-phase HPLC modes.
Clifford M R, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 877, 4133-4139 (2009)
High-performance liquid chromatographic procedure for the determination of a non-nucleoside HIV-1 reverse transcriptase inhibitor in human plasma.
E W, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 577, 129-134 (1992)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf