Principaux documents
AX0078
Supelco
Acide acétique
for inorganic trace analysis, OmniTrace Ultra, 99%
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Beilstein:
506007
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-580-7
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pression de vapeur
15.4 hPa ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Température de transition
flash point 39 °C
Solubilité
602.9 g/L
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ag: ≤50 pg/g
Al: ≤50 pg/g
As: ≤50 pg/g
Ba: ≤10 pg/g
Be: ≤10 pg/g
Bi: ≤10 pg/g
Ca: ≤50 pg/g
Cd: ≤10 pg/g
Ce: ≤10 pg/g
Co: ≤10 pg/g
Cr: ≤10 pg/g
Cs: ≤10 pg/g
Cu: ≤10 pg/g
Dy: ≤1 pg/g
Er: ≤1 pg/g
Eu: ≤1 pg/g
Fe: ≤50 pg/g
Ga: ≤10 pg/g
Gd: ≤1 pg/g
Ge: ≤10 pg/g
Hf: ≤10 pg/g
Ho: ≤1 pg/g
In: ≤1 pg/g
K: ≤50 pg/g
La: ≤1 pg/g
Li: ≤10 pg/g
Lu: ≤10 pg/g
Mg: ≤50 pg/g
Mn: ≤10 pg/g
Mo: ≤10 pg/g
Na: ≤100 pg/g
Nd: ≤1 pg/g
Ni: ≤50 pg/g
Pb: ≤10 pg/g
Pr: ≤1 pg/g
Pt: ≤50 pg/g
Rb: ≤10 pg/g
Re: ≤10 pg/g
Rh: ≤50 pg/g
Ru: ≤50 pg/g
Sb: ≤50 pg/g
Sc: ≤10 pg/g
Sm: ≤1 pg/g
Sn: ≤50 pg/g
Sr: ≤10 pg/g
Tb: ≤1 pg/g
Te: ≤1 pg/g
Th: ≤1 pg/g
Ti: ≤10 pg/g
Tl: ≤10 pg/g
Tm: ≤1 pg/g
U: ≤1 pg/g
V: ≤10 pg/g
W: ≤10 pg/g
Y: ≤1 pg/g
Yb: ≤1 pg/g
Zn: ≤50 pg/g
Zr: ≤10 pg/g
Chaîne SMILES 
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniTrace Ultra acids for trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPT (parts per trillion) levels.
Conditionnement
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2