Documents
AQ303F
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG de souris, F(ab')2, conjugué à la FITC
1 mg/mL, Chemicon®
Synonyme(s) :
Goat anti-Mouse IgG FITC
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes dans le sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. La molécule d'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux agents pathogènes ayant déclenché la réponse immunitaire, et recruter d'autres cellules et molécules pour détruire l'antigène. Le pool d'IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1 011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Le réactif est un fragment F(ab')2 d'anticorps de chèvre anti-souris. Les fragments F(ab')2 sont obtenus par clivage à la pepsine. Les fragments sont conjugués à l'isothiocyanate de fluorescéine et stabilisés en tampon. Le rapport molaire fluorescéine/protéine est de : 3 pour 7.
PURIFICATION : L'lgG de chèvre a été purifiée par chromatographie d'affinité et absorbée pour éliminer la réactivité croisée vis-à-vis des immunoglobulines humaines.
Spécificité
Spécifique des IgG de souris, chaîne lourde et chaîne légère. Les réactivités croisées des anticorps anti-IgG de souris sont testées par ELISA. Réactivité croisée minimale vis-à-vis des IgG humaines.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Immunohistochimie : Dilution du 1/200e au 1/500e (Coligan et al. 1997 ; Harlow et Lane 1988 ; Bullock et Petrusz 1982 ; Javois 1994)
Immunocytochimie : Dilution du 1/200e au 1/500e (Coligan et al. 1997 ; Harlow et Lane 1988 ; Bullock et Petrusz 1982 ; Javois 1994)
Cytométrie en flux : 1 µg pour 1 × 10E6 cellules (Coligan et al. 1997 ; Harlow et Lane 1988 ; Javois 1994) ; le pic d'absorption FITC est entre 488 et 492 nm, et le pic d'émission est à 520 nm.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'utilisation de cet anticorps de chèvre anti-IgG de souris, F(ab')2, conjugué à la FITC, a été validée en IF et pour la détection des IgG de souris.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires spécifiques d'un fragment
Forme physique
Liquide en tampon phosphate 0,02 M, contenant 0,25 M de NaCl, pH 7,6, 15 mg/ml de BSA et 0,01 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
La solution d'anticorps conjugué est stable entre 2 et 8 °C pendant 12 mois. Ne pas conserver dans un format dilué.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lijun Xin et al.
Aging cell, 14(6), 1122-1126 (2015-08-08)
Aging confers increased susceptibility to common pathogens including influenza A virus. Despite shared vulnerability to infection with advancing age in humans and rodents, the relatively long time required for immune senescence to take hold practically restricts the use of naturally
Daniel Sobrido-Cameán et al.
The Journal of comparative neurology, 531(1), 58-88 (2022-09-24)
The expression of the corticotropin-releasing hormone (PmCRH) and the CRH-binding protein (PmCRHBP) mRNAs was studied by in situ hybridization in the brain of prolarvae, larvae, and adults of the sea lamprey Petromyzon marinus. We also generated an antibody against the
Antón Barreiro-Iglesias et al.
The Journal of comparative neurology, 525(17), 3683-3704 (2017-08-05)
We employed an anti-transducin antibody (Gαt-S), in combination with other markers, to characterize the Gαt-S-immunoreactive (ir) system in the CNS of the sea lamprey, Petromyzon marinus. Gαt-S immunoreactivity was observed in some neuronal populations and numerous fibers distributed throughout the
Single-walled carbon nanotubes increase pandemic influenza A H1N1 virus infectivity of lung epithelial cells.
Sanpui, P; Zheng, X; Loeb, JC; Bisesi, JH; Khan, IA; Afrooz, AR; Liu, K; Badireddy et al.
Particle and Fibre Toxicology null
Ramón Anadón et al.
The Journal of comparative neurology, 532(2), e25590-e25590 (2024-02-09)
Gamma-aminobutyric acid (GABA) is the main inhibitory neurotransmitter in the central nervous system (CNS) of vertebrates. Immunohistochemical techniques with specific antibodies against GABA or against its synthesizing enzyme, glutamic acid decarboxylase (GAD) allowed characterizing GABAergic neurons and fibers in the