AP501A
Goat Anti-Mouse IgM+IgG+IgA (H+L) Antibody, Alkaline Phosphatase, Species Adsorbed
Chemicon®, from goat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1