AP500P
Anticorps de chèvre anti-chaîne µ d'IgM de souris, correspondant aux espèces adsorbées lors de la purification, et conjugué à de la HRP
Chemicon®, from goat
320,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
320,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Anticorps secondaires adsorbés pour double marquage
Anticorps secondaires spécifiques à un fragment
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2