Principaux documents
GFCP203000
Millipore
Feuilles (20 cm × 30 cm) de tampon en fibres de verre pour conjugué
filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 100 sheets
Synonyme(s) :
Tampon de conjugaison en fibres de verre, Tampon de diagnostic, Tampon en fibres de verre, Tampon pour conjugué
100 SHEETS
202,00 €
202,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
100 SHEETS
202,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.23
202,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Conditionnement
pack of 100 sheets
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SureWick®
Filtre, L × l
20 cm × 30 cm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les tampons SureWick® sont conçus et optimisés pour les tests de diagnostic rapide à flux latéral qui nécessitent une cohérence et des performances supérieures. Les tampons en fibres de verre SureWick® pour conjugué/diagnostic sont utilisés pour libérer les réactifs des détecteurs et faciliter le flux d'échantillons à travers la membrane à flux latéral. Ce pack contient 100 feuilles de 20 cm x 30 cm de tampon pour conjugué en fibres de verre (GFCP).
Application
Les tampons SureWick® sont optimisés pour une utilisation en tant que tampons pour échantillon, conjugués ou absorbants dans un vaste éventail de tests à flux latéral. Ils sont utilisés dans des domaines tels que : le dépistage de maladies infectieuses (COVID-19, VIH, grippe, paludisme, IST, etc.), la santé de la femme, la détection de biomarqueurs spécifiques, le dépistage de stupéfiants, le développement de médicaments, les analyses environnementales, les applications agricoles, la sécurité alimentaire, le contrôle de qualité des produits, la santé animale.
Caractéristiques et avantages
  • Les tampons SureWick® en fibres de verre présentent un faible taux d'extractibles et une excellente cohérence.
  • Ils assurent un flux d'échantillons et une distribution de réactifs fiables et prévisibles.
  • Ces tampons présentent une épaisseur et un volume de lit constants, associés à une qualité de surface uniforme.
  • Livraison rapide et délai de mise en œuvre réduit.
  • Excellent support technique.
Informations légales
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable