Principaux documents
AP1003700
Millipore
Tampon absorbant
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en fibres de cellulose
100 EA
60,10 €
60,10 €
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Changer de vue
100 EA
60,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
60,10 €
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Matériaux
cellulose fiber
plain filter
white filter
Description
37 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore′s monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100.
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diamètre
37 mm
Diam. du filtre
37 mm
Épaisseur
0.031-0.039 in.
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les tampons absorbants en cellulose de 47 mm sont utilisés pour renforcer les filtres dans les dispositifs de contrôle de contamination Millipore. Lorsqu'ils sont saturés de milieu de culture, ils peuvent également être employés pour la culture sur membranes de micro-organismes. Produit conditionné en packs de 100.
Application
  • Contrôle de l'air
  • Surveillance environnementale
  • Surveillance de la contamination par aérosols
  • Protection des filtres membranes en cas de pression élevée ou de débit rapide
Les clients ont également consulté
Kwang-Zin Lee et al.
Cell host & microbe, 20(6), 716-730 (2016-11-28)
Besides digesting nutrients, the gut protects the host against invasion by pathogens. Enterocytes may be subjected to damage by both microbial and host defensive responses, causing their death. Here, we report a rapid epithelial response that alleviates infection stress and protects
Chuqin Huang et al.
Frontiers in immunology, 11, 478958-478958 (2021-03-23)
The humoral immune response to bacterial or fungal infections in Drosophila relies largely on a transcriptional response mediated by the Toll and Immune deficiency NF-κB pathways. Antimicrobial peptides are potent effectors of these pathways and allow the organism to attack
Stefanie Limmer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(42), 17378-17383 (2011-10-12)
An in-depth mechanistic understanding of microbial infection necessitates a molecular dissection of host-pathogen relationships. Both Drosophila melanogaster and Pseudomonas aeruginosa have been intensively studied. Here, we analyze the infection of D. melanogaster by P. aeruginosa by using mutants in both