Documents
ACK5050PG
Millipore
Kit de concentration par affinité Amicon® Pro, protéine G, avec unité Amicon® Ultra de 0,5 ml, 50 kDa
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein G - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon® Pro
Paramètres
10 mL sample volume
Technique(s)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Longueur
12 cm (4.7 in.)
Diamètre
2.97 cm
Surface de filtration
1 cm2
Dimension de pores
50 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Ce kit comprend 12 unités Amicon Pro, 12 unités Amicon Ultra à seuil de coupure nominal de 50 kDa, 3 ml de résine protéine G (capacité de fixation : 20 mg d'IgG humaines par millilitre d'agarose), 2 × 66 ml de tampon de fixation/lavage, 12 ml de tampon d'élution, 2,5 ml de tampon neutralisant.
Code du filtre : PLCGC
Type de filtre : ultrafiltration
Caractéristiques et avantages
Volume minimal du concentré final : 15 µl
Forme physique
Code couleurs : transparent avec bouchon rose
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1