ABE1868
Anti-TDRD3
from rabbit
Synonyme(s) :
Tudor domain-containing protein 3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TDRD3(81550)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected TDRD3 in Immunoprecipitation applications (Yang, Y., et. al. (2014). Mol Cell. 53(3):484-97).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected TDRD3 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Yang, Y., et. al. (2014). Mol Cell. 53(3):484-97;Yang, Y., et. al. (2010). Mol Cell. 40(6):1016-23).
Qualité
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated TDRD3 in 500 µg of MCF7 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1