ABE477
Anti-BRD2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Bromodomain-containing protein 2, O27.1.1, Really interesting new gene 3 protein
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BRD2(6046)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 and a 1:500 dilution from a representative lot detected BRD2 in rat testis tissues.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected BRD2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable