AB9882
Anti-Huntingtin-Interacting Protein 1 Related (HIP1R) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
HIP1R
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIP1R(9026)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
(Poupon, V., et al. (2008). PNAS. 105(1):
&
Neurosciences
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1