Principaux documents
932000
Sigma-Aldrich
PSCbCz
Synonyme(s) :
NPI_emissivelayer, Poly{6-(9H-Carbazol-9-yl)-9-(4-vinylbenzyl)-9H-pyrido-[2,3-b]indole}
200 MG
182,00 €
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
182,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C32H23N3)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Poids mol.
≥9000 by GPC
Niveau de qualité
energy gap
0.15 eV (delta EST)
3.38 eV (HOMO-LUMO gap)
Solubilité
chlorobenzene: soluble
Fluorescence
λem 414 nm±10 nm in chlorobenzene
Énergie orbitale
HOMO -5.65 eV 
LUMO -2.28 eV 
Application
PSCbCz is a carbazole-based polymeric host materials for realizing high-efficiency solution-processed polymer host emitting layer for phosphorescent green TADF OLED, with external quantum efficiencies (EQE) of 17.48%.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jinhyo Hwang et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(7), 8485-8494 (2020-01-29)
Recently, various host materials have been developed for solution-processed thermally activated delayed fluorescent organic light-emitting diodes (TADF-OLEDs). Compared with small-molecule hosts, polymeric hosts are advantageous for inducing a uniform distribution and segregation of dopant molecules in the emissive layer without