AB8345
Anti-MMP-14 Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
MT1-MMP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP14(4323)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Western blot: 5 μg / ml Expected band sizes: 60-63 kDA and 42 kDa pro-enzyme and degradation form respectively.
Immunopreciptation: 1-2 μg / mg total protein in 500 μl reaction volume.
FACS Analysis: 5 μg/ mL (1 million cells per mL)
EIA: 1:10,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Immunocytochemistry positive control: U251 glioma cells; negative control MCF7 breast carcinoma.
Western Blot positive control: HT1080 fibrosarcoma, negative control: MCF7 breast carcinoma
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable