AB764P
Anti-Procollagen Type III PIIINP Antibody
Chemicon®, from rabbit
678,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
678,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PCOLCE(5118)
Description générale
Spécificité
Application
Radioimmunoassay
ELISA: 100-1:200
Cell Structure
ECM Proteins
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Skin and liver tissues
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable