8.57012
Capping Reagent B for DNA Synthesis
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
Synonyme(s) :
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
173 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
215 °C (Information refers to the main component.)
Limite d'explosivité
1.5-12.4 % (v/v) Information refers to the main component.)
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Point d'ébullition
65-66 °C/1013 hPa (Information refers to the main component.)
Pf
-108.5 °C (Information refers to the main component.)
Température de transition
flash point -22 °C (Information refers to the main component.)
Température de stockage
2-30°C
Description générale
- 857012.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
- 857012.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - Information refers to the main ingredient.
Point d'éclair (°C)
-22 °C - Information refers to the main ingredient.