8.52124
Fmoc-Lys(Alloc)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Lys(Alloc)-OH
About This Item
Produits recommandés
product name
Fmoc-Lys(Alloc)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
87-91 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-2-15-32-24(30)26-14-8-7-13-22(23(28)29)27-25(31)33-16-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-6,9-12,21-22H,1,7-8,13-16H2,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t22-/m0/s1
Clé InChI
OJBNDXHENJDCBA-QFIPXVFZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -13.5 - -11.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.