Principaux documents
47625
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
10 G
172,00 €
25 G
203,00 €
100 G
360,00 €
1 KG
Demander
172,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
172,00 €
25 G
203,00 €
100 G
360,00 €
1 KG
Demander
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H27NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.47
Beilstein:
3636375
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
172,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Fmoc-Glu(OtBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −5.0±2.0°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Impuretés
~4% water
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1
Clé InChI
OTKXCALUHMPIGM-FQEVSTJZSA-N
Description générale
Fmoc-Glu(OtBu)-OH is widely used as a building block in peptide synthesis for the protection of amine groups.[1][2]
Application
Fmoc-Glu(OtBu)-OH (Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester) can be employed as a:
  • Ligand in the synthesis of cis-substituted cyclopropane carboxylic acids via C-H activation of cyclopropane carboxamides using Pd catalyst.[3]
  • Linker in the preparation of multi-small molecule-conjugated PTX (paclitaxel) derivatives.[4]
It can be also used as a building block in the preparation of stapled α-helical peptides [5], and peptide C-terminal thioesters [6].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Multi-small molecule conjugations as new targeted delivery carriers for tumor therapy
Shan L, et al.
International journal of nanomedicine, 10(49), 5571-5571 (2015)
Solid phase synthesis of peptide C-terminal thioesters by Fmoc/t-Bu chemistry
Ingenito R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(49), 11369-11374 (1999)
Pd (II)-catalyzed enantioselective C-H activation of cyclopropanes
Wasa M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(49), 19598-19601 (2011)
Stapled α-helical peptide drug development: A potent dual inhibitor of MDM2 and MDMX for p53-dependent cancer therapy
Chang YS, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110(36), E3445-E3454 (2013)
Synthesis of peptides from alpha-and beta-tubulin containing glutamic acid side-chain linked oligo-glu with defined length
Tegge W, et al.
International Journal of Peptides, 2010 (2010)