8.52052
Fmoc-His(Boc)-OH-CHA
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-His(Boc)-OH-CHA, N-α-Fmoc-N-im-t.-Boc-L-histidine cyclohexylammonium salt
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
InChI
1S/C26H27N3O6.C6H13N/c1-26(2,3)35-25(33)29-13-16(27-15-29)12-22(23(30)31)28-24(32)34-14-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-11,13,15,21-22H,12,14H2,1-3H3,(H,28,32)(H,30,31);6H,1-5,7H2/t22-;/m0./s1
Clé InChI
UDEXYAHZNOKVIG-FTBISJDPSA-N
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. Sieber, et al. (1987) Tetrahedron Lett., 28, 6031.
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
Not applicable