Principaux documents
47633
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH
≥97.0%
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine, Fmoc-L-leucine
5 G
50,90 €
50 G
76,80 €
250 G
310,00 €
50,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
50,90 €
50 G
76,80 €
250 G
310,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.41
Beilstein:
2178254
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
50,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0%
Activité optique
[α]20/D −25±2°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Pf
152-156 °C (lit.)
152-156 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
amine
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
Clé InChI
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
Application
Fmoc-Leu-OH can be used as a reactant to synthesize:
  • Various oligopeptides by reacting with functionalized α-amino acid hydrochloride salts.[1]
  • A cyclic depsipeptide sansalvamide A, a natural product found in marine fungus.[2]
  • Streptocidin A−D, decapeptide antibiotics naturally found in Streptomyces sp. Tü 6071.[3]
  • Coumaroyl dipeptide amide that can be used for cosmetic applications.[4]
Actions biochimiques/physiologiques
PPARγ ligand that induces insulin sensitization, but not adipogenesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Facile solid-phase synthesis of cyclic decapeptide antibiotic streptocidins A-D
Qin C, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 217-220 (2004)
Markus Beck Erlach et al.
Journal of biomolecular NMR, 69(2), 53-67 (2017-09-16)
For evaluating the pressure responses of folded as well as intrinsically unfolded proteins detectable by NMR spectroscopy the availability of data from well-defined model systems is indispensable. In this work we report the pressure dependence of
Catalytic Oligopeptide Synthesis
Liu Z, et al.
Organic Letters, 20(3), 612-615 (2018)
Rapid, high-yield, solid-phase synthesis of the antitumor antibiotic sansalvamide A using a side-chain-tethered phenylalanine building block
Lee Y and Silverman RB
Organic Letters, 2(23), 3743-3746 (2000)
Synthesis and Evaluation of Coumaroyl Dipeptide Amide as Potential Whitening Agents
Lee H-S, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(10), 3017-3021 (2013)