| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 25 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 28,60 € | |
| 100 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 70,20 € 52,65 € | |
| 250 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 151,00 € 113,25 € | |
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 278,00 € 208,50 € | ||
| 1 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 498,00 € | |
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 937,00 € | ||
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 2 020,00 € |
A propos de cet article
28,60 €
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
130-140 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCC(NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)C
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)
InChI key
BUBGAUHBELNDEW-UHFFFAOYSA-N
General description
Standard building block for introduction of methionine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Color index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Met-OH (HPLC): ≤ 0.2 % (a/a)
Fmoc-Met-Met-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc |
| assay ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 130-140 °C | mp - | mp - | mp - |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 8520020025 | 04027269084332 |
| 8520020100 | 04027269084349 |
| 8520021000 | 04027269179137 |
| 8520020250 | 04027269206901 |
| 8520029999 | 04027269084394 |