Principaux documents
8.52016
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Phe-OH, N-α-Fmoc-L-phenylalanine
25 G
35,20 €
100 G
67,70 €
250 G
158,00 €
8520160500
282,00 €
1 KG
475,00 €
8520162000
884,00 €
8520165000
1 870,00 €
35,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
35,20 €
100 G
67,70 €
250 G
158,00 €
8520160500
282,00 €
1 KG
475,00 €
8520162000
884,00 €
8520165000
1 870,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
252-661-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
≥98.0% (acidimetric)
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
180-188 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(C(Cc4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)
Clé InChI
SJVFAHZPLIXNDH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of phenylalanine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
  • Drug release from hydrogels: Utilization in the preparation and optimization of amino acid-based double network hydrogels for photocontrolled drug release, showing promise in drug delivery systems (S Xiang et al., 2024).
  • Self-assembling biomaterials: Research on self-assembling Fmoc-Phe-OH peptides for the formation of functional biomaterials, applicable in tissue engineering and regenerative medicine (H Ren et al., 2021).
Liaison
Replaces: 04-12-1030
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Phe-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Phe-Phe-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Purer Fmocs Means Purer Peptides