Principaux documents
8.51212
Sigma-Aldrich
K-Oxyma Pure
Novabiochem®
Synonyme(s) :
K-Oxyma Pure, (Z)-ethyl 2-cyano-3-hydroxyacrylate potassium salt
25 G
37,40 €
100 G
113,00 €
37,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
37,40 €
100 G
113,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5KN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
37,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
145-155 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[K+].N(=C(\C(=O)OCC)/C#N)/[O-]
InChI
1S/C5H6N2O3.K/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9;/h9H,2H2,1H3;/q;+1/p-1/b7-4+;
Clé InChI
ZFBMUWGNRJITLS-KQGICBIGSA-M
Description générale
A version of Oxyma Pure with improved solubility in DMF, This potassium salt when used in conjunction with DIPCDI does not cause premature cleavage of peptides from the hyperacid-sensitive 2-chlorotrityl resin [1].
Literature references
[1] P. Cherkupally, et al. (2013) Eur. J. Org. Chem., 6372.
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 145 °C
Melting range (upper value): ≤ 155 °C
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (Potassium): passes test
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3