Principaux documents
8.51222
Sigma-Aldrich
Oxyma Pure B
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Oxyma Pure B
25 G
61,50 €
100 G
208,00 €
500 G
1 040,00 €
61,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
61,50 €
100 G
208,00 €
500 G
1 040,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pf
137-142 °C
Densité
1.6 g/cm3
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-8-4(10)3(7-13)5(11)9(2)6(8)12/h13H,1-2H3
Clé InChI
BVSCIXRAKUKIET-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Auxilliary nucleophile for peptide coupling which reduces enantiomerization.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable