Principaux documents
8.43851
Sigma-Aldrich
3-Benzoylpyridine
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
3-Benzoylpyridine
25 G
132,00 €
132,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
132,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
226-561-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
132,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
solid
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
n1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO/c14-12(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-13-9-11/h1-9H
Clé InChI
RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3