Principaux documents
8.41843
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dimethylamino)-butane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Bis(dimethylamino)-butane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-878-5
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
pb
166-167 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 46 °C
Densité
0.792 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H20N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-8H2,1-4H3/p+2
Clé InChI
VEAZEPMQWHPHAG-UHFFFAOYSA-P
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.790 - 0.794
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup