Principaux documents
8.41692
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
100 ML
113,00 €
500 ML
454,00 €
113,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
113,00 €
500 ML
454,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H23N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
221-201-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
113,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
155 °C
Puissance
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.1-5.7 % (v/v)
pH
11.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
<-18 °C
Température de transition
flash point 76 °C
Densité
0.828 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CCN(C)C)(CCN(C)C)C
InChI
1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3
Clé InChI
UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup