Documents
8.41645
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-butanone
for synthesis
Synonyme(s) :
3,3-Dimethyl-2-butanone, Pinacolone, Pinacoline, 1,1,1-Trimethylacetone, tert-Butyl methyl ketone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
200-920-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
33 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
105-106 °C/1013 hPa
Pf
-53 °C
Température de transition
flash point 5 °C
Densité
0.808 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
Clé InChI
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.810
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup