Documents
8.41018
Sigma-Aldrich
Ethyl salicylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl salicylate, Salicylic acid ethyl ester, Ethyl-2-hydroxybenzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-265-5
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.1 % (v/v)
Point d'ébullition
232 °C/1013 hPa
Pf
1.3 °C
Température de transition
flash point 100 °C
Solubilité
0.25 g/L
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
Clé InChI
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.128 - 1.132
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
100 °C