112291
Ethyl salicylate
99%
Synonyme(s) :
Ethyl 2-hydroxybenzoate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.05 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
Point d'ébullition
234 °C (lit.)
Pf
1 °C (lit.)
Densité
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
Clé InChI
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup