8.24593
9-Vinylanthracene
for synthesis
Synonyme(s) :
9-Vinylanthracene, 9-Ethenylanthracene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
powder
Pf
61-64 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
Clé InChI
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable