299847
2-Hydroxyfluorene
98%
Synonyme(s) :
2-Fluorenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
167-169 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H10O/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,14H,7H2
Clé InChI
ZDOIAPGLORMKTR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable