Documents
1.08597
SAFC
Peroxyde d'hydrogène
30%, stabilized, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Peroxyde d'hydrogène solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.01
Numéro Beilstein :
3587191
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352304
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
liquid
Concentration
30%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
107 °C/1013 hPa
Pf
-26 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Grâce à sa puissante activité antimicrobienne à large spectre, le peroxyde d'hydrogène est couramment utilisé comme agent conservateur dans les préparations pharmaceutiques. Il peut également être employé dans les produits désinfectants et les applications de stérilisation.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
not combustible
Point d'éclair (°C)
not combustible
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Christoph Plieth
ACS omega, 4(2), 3268-3279 (2019-08-29)
The peroxidation of luminol yields bright luminescence when the reaction is catalyzed by heme proteins. However, an excess of peroxide leads to less light and altered luminescence kinetics, an effect commonly referred to as "suicide inactivation". The aim of this
Christoph Plieth
ACS omega, 3(9), 12295-12303 (2019-08-29)
Iron porphyrin catalysts of the luminol reaction (horseradish peroxidase, hemoglobin, cytochrome c, and hemin) interact with diverse reducing compounds. Here, it is demonstrated how the chemiluminescence yield is modulated by such interactions. The compounds accepted as substrates protect the catalyst