Principaux documents
8.21152
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichlorobenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,4-Trichlorobenzene
1 L
64,30 €
2.5 L
149,00 €
64,30 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
64,30 €
2.5 L
149,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H3-1,2,4-(Cl)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
204-428-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
64,30 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
571 °C
Puissance
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
6139 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
2.5-6.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pb
213.5 °C/1013 hPa
Pf
17 °C
Température de transition
flash point 99 °C
Densité
1.45 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clé InChI
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Toxicity of xenobiotics during sulfate, iron, and nitrate reduction in primary sewage sludge suspensions.: This study discusses the toxicological impacts of various xenobiotics, including 1,2,4-trichlorobenzene, in the context of environmental chemistry, highlighting the reduction processes in sewage sludge. This is relevant for those investigating the environmental fate and transport of chemical pollutants (Elsgaard et al., 2010).
  • Multigeneration study of 1,2,4-trichlorobenzene in rats.: This research examines the effects of 1,2,4-trichlorobenzene over multiple generations in rats, offering insights into the compound′s long-term biological impact, crucial for environmental health perspectives and risk assessment studies (Robinson et al., 1981).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.453 - 1.456
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.0 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)