132047
1,2,4-Trichlorobenzene
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 40 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
solid or liquid
Température d'inflammation spontanée
1060 °F
Limite d'explosivité
6.6 %, 150 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
Point d'ébullition
214 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Solubilité
water: insoluble
Densité
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clé InChI
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
1,2,4-Trichlorobenzene may be used as a solvent in the synthesis of indene-C60 bis adduct, which can find applications in high performance solar cells. It can also be used as a carrier gas in the textile industry.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.0 °C - closed cup