Documents
491063
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichlorobenzene-d3
98 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated 1,2,4-trichlorobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D3Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
Point d'ébullition
214 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Densité
1.454 g/mL
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H/i1D,2D,3D
Clé InChI
PBKONEOXTCPAFI-CBYSEHNBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable