Documents
8.20890
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
About This Item
Formule linéaire :
4-[4-(NO2)C6H4CH2]C5H4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
Numéro de classement CE :
214-108-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Pf
68-71 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-13-8-6-11/h1-8H,9H2
Clé InChI
MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 72 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable