Principaux documents
8.20611
Sigma-Aldrich
Carbonate de guanidinium
for synthesis
Synonyme(s) :
Carbonate de guanidinium
100 G
48,40 €
1 KG
68,90 €
25 KG
607,00 €
50 KG
1 460,00 €
48,40 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
48,40 €
1 KG
68,90 €
25 KG
607,00 €
50 KG
1 460,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH5N3)2 · H2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
209-813-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
48,40 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
530 °C
Puissance
1045 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.7 (20 °C, 110 g/L in H2O)
Pf
231 °C
Solubilité
450 g/L
Densité
1.29 g/cm3 at 22 °C
Masse volumique apparente
500‑700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H3]\C(=N\[H])\N.[N+H3]\C(=N\[H])\N.[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
Clé InChI
STIAPHVBRDNOAJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Dosage (HClO₄) : ≥ 99,0 %
Identité (IR) : test réussi
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3