D76609
Dicyandiamide
99%
Synonyme(s) :
DCD, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
208-211 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Clé InChI
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable